Få mere at vide
Aniline, 99+%
Artikelnummer. 11417097
Skift visning
Mængde:
100 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417097 1000 g 1000g
15483087 100 g 100g
11427097 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11417097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14443.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
Anilin bruges som opløsningsmiddel. Det er blevet brugt som en antibankforbindelse til benzin. Det har en stor anvendelse i fremstillingen af polyurethan, som bruges til fremstilling af plast, bygning af termisk skumisolering og i køleskabe. Det er meget udbredt til fremstilling af methylendianilin og beslægtede forbindelser ved at reagere med formaldehyd. Det kombineres med salpetersyre og bruges som raketbrændstof til små missiler og jetassisteret start. Det fungerer som et tilsætningsstof til gummi, og dets derivater såsom phenylendiaminer og diphenylamin bruges som antioxidanter. Det finder anvendelse i farvestoffer og pigmenter i landbrugs- og polymerindustrien. Det anvendes i mindre skala i produktionen af den iboende ledende polymer polyanilin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anilin anvendes som opløsningsmiddel. Det er blevet brugt som en antibankforbindelse til benzin. Det har en stor anvendelse i fremstillingen af polyurethan, som bruges til fremstilling af plast, bygning af termisk skumisolering og i køleskabe. Det er meget udbredt til fremstilling af methylendianilin og beslægtede forbindelser ved at reagere med formaldehyd. Det kombineres med salpetersyre og bruges som raketbrændstof til små missiler og jetassisteret start. Det fungerer som et tilsætningsstof til gummi, og dets derivater såsom phenylendiaminer og diphenylamin bruges som antioxidanter. Det finder anvendelse i farvestoffer og pigmenter i landbrugs- og polymerindustrien. Det anvendes i mindre skala i produktionen af den iboende ledende polymer polyanilin.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, jern og jernsalte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-53-3
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
MDL nummer MFCD00007629
InChI nøgle PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC navn anilin
SMIL NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 1.021
Kogepunkt 183°C to 184°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.586
Mængde 1000 g
FN nummer UN1547
Beilstein 605631
Merck Index 14,659
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 93.13
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aniline