Få mere at vide
Anilin, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10751832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751832 1 L Glasflaske 1 L
10444321 5 mL Glasflaske 5ml
10137850 500 mL Glasflaske 500ml
10216993 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10751832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423420010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1373.15 DKK
    1235.65 DKK / 1 L
    Spare 137.50 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-53-3
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
MDL nummer MFCD00007629
InChI nøgle PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC navn anilin
SMIL NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline
Smeltepunkt -6,2 °C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 1.0213g/mL
Kogepunkt 181,0 °C til 185,0 °C
Flammepunkt 76 °C
Antændelsesrest 0,005 % maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5NH2
Brydningsindeks 1,5845 til 1,5865
Mængde 1 L
Beilstein 12, 59
Fieser 06,21; 17,16
Merck Index 15, 652
Specifik vægtfylde 1.0213
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 36 g/L (20 °C).
Viskositet 4,4 mPa (20 °C)
Formel vægt 93.13
Damptryk 0,5 mmHg ved 20 °C
Procent renhed 99+%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller