Få mere at vide
Anilin, 99,8 %, ren
Artikelnummer. 10185823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10185823 100 mL Glasflaske 100ml
10132970 5 mL Glasflaske 5ml
10667512 1 L Glasflaske 1 L
10175823 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10185823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158191000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.62 DKK
    205.65 DKK / 100ml
    Spare 21.97 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-53-3
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
MDL nummer MFCD00007629
InChI nøgle PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
IUPAC navn anilin
SMIL NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline
Smeltepunkt -6,2 °C
Farve Pink til hvid
Tæthed 1.0213g/mL
Kogepunkt 181,0 °C til 185,0 °C
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,75% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5NH2
Brydningsindeks 1,5845 til 1,5865
Mængde 100 mL
Beilstein 12, 59
Fieser 06,21; 17,16
Merck Index 15, 652
Specifik vægtfylde 1.0213
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 36 g/L (20 °C).
Viskositet 4,4 mPa (20 °C)
Formel vægt 93.13
Damptryk 0,5 mmHg ved 20 °C
Procent renhed 99.8%
Grad Ren
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.