Få mere at vide
Aniline, 99+%
Beskrivelse
Anilin bruges som opløsningsmiddel. Det er blevet brugt som en antibankforbindelse til benzin. Det har en stor anvendelse i fremstillingen af polyurethan, som bruges til fremstilling af plast, bygning af termisk skumisolering og i køleskabe. Det er meget udbredt til fremstilling af methylendianilin og beslægtede forbindelser ved at reagere med formaldehyd. Det kombineres med salpetersyre og bruges som raketbrændstof til små missiler og jetassisteret start. Det fungerer som et tilsætningsstof til gummi, og dets derivater såsom phenylendiaminer og diphenylamin bruges som antioxidanter. Det finder anvendelse i farvestoffer og pigmenter i landbrugs- og polymerindustrien. Det anvendes i mindre skala i produktionen af den iboende ledende polymer polyanilin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anilin anvendes som opløsningsmiddel. Det er blevet brugt som en antibankforbindelse til benzin. Det har en stor anvendelse i fremstillingen af polyurethan, som bruges til fremstilling af plast, bygning af termisk skumisolering og i køleskabe. Det er meget udbredt til fremstilling af methylendianilin og beslægtede forbindelser ved at reagere med formaldehyd. Det kombineres med salpetersyre og bruges som raketbrændstof til små missiler og jetassisteret start. Det fungerer som et tilsætningsstof til gummi, og dets derivater såsom phenylendiaminer og diphenylamin bruges som antioxidanter. Det finder anvendelse i farvestoffer og pigmenter i landbrugs- og polymerindustrien. Det anvendes i mindre skala i produktionen af den iboende ledende polymer polyanilin.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, jern og jernsalte.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aniline |
| Smeltepunkt | -6°C |
| Tæthed | 1.021 |
| Kogepunkt | 183°C to 184°C |
| Flammepunkt | 70°C (158°F) |
| Brydningsindeks | 1.586 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1547 |
| Beilstein | 605631 |
| Merck Index | 14,659 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aniline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: anilin