Få mere at vide
Aniline-3,5-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aniline-3,5-D2 |
| CAS | 19617-82-4 |
| Molekylær formel | C6 D2 H5 N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzen-3,5-d2-amine (9 CI), Aniline-3,5-d2 (7 CI, 8 CI), 3,5-Dideuterioaniline, 3,5-Dideuteroaniline, Aniline-3,5-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,7H2/i2D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1cc([2 H])cc(N)c1 |
| IUPAC navn | 3,5-dideuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.1388 |
| Formel vægt | 95.0704 g/mol |
| Vis mere |