Få mere at vide
Aniline-2-sulfonic Acid, 95%
Artikelnummer. 10514054 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10514054 500 g Glasflaske 500g
10147180 25 g Glasflaske 25g
10246993 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10514054 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400645000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-21-1 | C6H7NO3S | 173.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-21-1
Molekylær formel C6H7NO3S
Molekylvægt (g/mol) 173.19
MDL nummer MFCD00007705
InChI nøgle ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino
PubChem CID 6926
ChEBI CHEBI:1015
IUPAC navn 2-aminobenzensulfonsyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline-2-sulfonic acid
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4SO3H
Mængde 500 g
Beilstein 14, 681
Merck Index 15, 6978
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3100mg/l (23°C)
Formel vægt 173.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver