Få mere at vide
Aniline-2,5-disulfonic acid, 95%
Artikelnummer. 11497026
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497026 25 g 25g
11487026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25350.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-44-2 | C6H7NO6S2 | 253.243 g/mol
Anilin-2,5-disulfonsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anilin-2,5-disulfonsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-44-2
Molekylær formel C6H7NO6S2
Molekylvægt (g/mol) 253.243
MDL nummer MFCD00035753
InChI nøgle LDCCBULMAFILCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,4-benzenedisulfonic acid, aniline-2,5-disulfonic acid, 2,5-disulfoaniline, 4-sulfometanilic acid, 1,4-benzenedisulfonic acid, 2-amino, 2,5-disulfo-1-aminobenzene, 2-amino-1,4-disulfobenzene, 1-anilino-2,5-disulfonic acid, 2-amino-p-benzenedisulfonic acid, unii-5e2ot6t2ps
PubChem CID 60988
IUPAC navn 2-aminobenzen-1,4-disulfonsyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline-2,5-disulfonic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Formel vægt 253.25
Procent renhed 95%