Få mere at vide
Aniline-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aniline-15N |
| CAS | 7022-92-6 |
| Molekylær formel | C6H715N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Aniline-15N, Aminobenzene-15N, Aminophen-15N, Anyvim-15N, Blue Oil-15N, C.I. 76000-15N, NCI 176889, Phenylamine-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i7+1 |
| SMIL | [15NH2]C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | (15N)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.12 |