Få mere at vide
Aniline-13C6, TRC
Artikelnummer. 30133443
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133443 250 mg
30007773 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA662478250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100849-37-4
Molekylær formel 13C6 H7 N
Molekylvægt (g/mol) 99.08
Synonym Aniline 13C6, Benzenamine-13C6 (9CI), Aniline-13C6, Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
IUPAC navn (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrienamin
SMIL N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Aniline 13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vægt 99.078
Procent renhed >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.