missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aniline-13C6 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30347988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347988 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA662472100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aniline-13C6 Hydrochloride
CAS 89059-38-1
Molekylær formel 13C6H7N HCl
Mængde 100 mg
Synonym Benzen-1,2,3,4,5,6-13C6-amine Hydrochloride, 2,3,4,5,6-Pentadeuteroaniline-13C6 Hydrochloride, Phenyl-13C6amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
SMIL Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
IUPAC navn (1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatrienamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 135.54
Formel vægt 135.0547
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.