missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aniline-13C6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aniline-13C6 Hydrochloride |
| CAS | 89059-38-1 |
| Molekylær formel | 13C6H7N HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzen-1,2,3,4,5,6-13C6-amine Hydrochloride, 2,3,4,5,6-Pentadeuteroaniline-13C6 Hydrochloride, Phenyl-13C6amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1; |
| SMIL | Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC navn | (1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatrienamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.54 |
| Formel vægt | 135.0547 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?