Få mere at vide
Anidulafungin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 1140.24 |
| Produkttype | API |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |