Få mere at vide
Anhydrotetracycline Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30348183
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348183 25 mg
30347841 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30348183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA65605025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anhydrotetracycline hydrochloride
CAS 13803-65-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22H22N2O7.HCl
Mængde 25 mg
Synonym Anhydrotetracycline Hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4íÅ1⁄2±,4aíÅ1⁄2±,12aíÅ1⁄2±)]-, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Tetracycline Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity J as Hydrochloride, Tetracycline Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16-,22-;/m0./s1
SMIL Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
IUPAC navn (4S,4aS,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 462.88
Formel vægt 462.1194
Procent renhed >95