Få mere at vide
Anhydrotetracycline Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30338157
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30338157 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30338157 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA65605050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anhydrotetracycline hydrochloride
CAS 13803-65-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22H22N2O7.HCl
Mængde 50 mg
Synonym Anhydrotetracycline Hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4íÅ1⁄2±,4aíÅ1⁄2±,12aíÅ1⁄2±)]-, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Tetracycline Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity J as Hydrochloride, Tetracycline Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16-,22-;/m0./s1
SMIL Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
IUPAC navn (4S,4aS,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 462.88
Formel vægt 462.1194
Procent renhed >95