Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Anhydrotetracyclin hydrochlorid, ''kan bruges som en sekundær standard''
Artikelnummer. 10792081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10792081 100 mg Glasflaske -
10256860 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792081 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 233131000
Request Bulk or Custom Format
Anhydrotetracyclinhydrochlorid, CAS # 13803-65-1, er et tetracyclinderivat, der viser antibakteriel aktivitet, der almindeligvis anvendes til at kontrollere tetracyclinafhængige genekspressionssystemer i bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Anhydrotetracyclinhydrochlorid er et nedbrydningsprodukt afledt af tetracyclinhydrochlorid. Det virker som en effektor af tetracyclin-afhængig genekspression i bakterielle ekspressionssystemer. I dette system tændes/slukkes transskriptionen af gener reversibelt i nærværelse af adskillige forbindelser, herunder anhydrotetracyclinhydrochlorid.
  • Denne forbindelse binder dårligt til den 30S ribosomale underenhed sammenlignet med dens precursor, tetracyclin.
Applikationer
  • Anhydrotetracyclin hydrochlorid er almindeligt anvendt inden for alle områder af biologi til kontrol af transkriptions- eller translationsprocesser
  • Denne forbindelse er blevet brugt i laboratorieforsøg og viser lavere antibakteriel aktivitet mod Escherichia coli sammenlignet med tetracyclin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13803-65-1
Molekylær formel C22H23ClN2O7
Molekylvægt (g/mol) 462.89
MDL nummer MFCD00151453
InChI nøgle FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
Synonym anhydrotetracycline hydrochloride, unii-ovg14h105r, anhydrotetracycline hcl, c22h22n2o7.hcl, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, anhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, anhydrotetracycline hydrochloride, certified reference material, tracecert r, anhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, anhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 54710409
IUPAC navn (4S,4aS,12aR)-4-(dimethylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anhydrotetracycline hydrochloride
Smeltepunkt 223.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (as is,calculated)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Beilstein 14, IV, 2633
Specifik rotation − 264.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L. Other solubilities: 50g/L methanol
Formel vægt 462.89
Procent renhed ≥97.0% (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anhydrotetracycline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.