Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Anhydrotetracyclin hydrochlorid, ''kan bruges som en sekundær standard''
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Anhydrotetracyclinhydrochlorid er et nedbrydningsprodukt afledt af tetracyclinhydrochlorid. Det virker som en effektor af tetracyclin-afhængig genekspression i bakterielle ekspressionssystemer. I dette system tændes/slukkes transskriptionen af gener reversibelt i nærværelse af adskillige forbindelser, herunder anhydrotetracyclinhydrochlorid.
- Denne forbindelse binder dårligt til den 30S ribosomale underenhed sammenlignet med dens precursor, tetracyclin.
Applikationer
- Anhydrotetracyclin hydrochlorid er almindeligt anvendt inden for alle områder af biologi til kontrol af transkriptions- eller translationsprocesser
- Denne forbindelse er blevet brugt i laboratorieforsøg og viser lavere antibakteriel aktivitet mod Escherichia coli sammenlignet med tetracyclin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anhydrotetracycline hydrochloride |
| Smeltepunkt | 223.0°C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 80% min. (as is,calculated) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 500 mg |
| Beilstein | 14, IV, 2633 |
| Specifik rotation | − 264.00 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 5g/L. Other solubilities: 50g/L methanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Anhydrotetracycline hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.