Få mere at vide
ANHYDRONE™, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15340302 Shop alle Avantor produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15340302 500 g Amber Glass Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15340302 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 082801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ANHYDRONE™
Navn note For Drying
CAS 10034-81-8
Mængde 500 g
Molekylær formel Cl2MgO8
Synonym anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
InChI nøgle MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
IUPAC navn magnesium;diperchlorate
Molekylvægt (g/mol) 223.197
PubChem CID 24840
Formel vægt 223.21
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Emballage Amber Glass Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 2.60kg