Få mere at vide
Velp Scientifica™ Anhydron
Artikelnummer. 15369604 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Type:
Anhydron
Pakningsstørrelse:
454g
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15369604 Anhydron 454g
1 options
Artikelnummer. 15369604 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000225
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Velp Scientifica™ Anhydrone til brug med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 og 702.
  • Til brug med NDA 701 og 702
Tekniske data
Type Anhydron
Prøvekapacitet 454 g
Til brug med Dumas nitrogenanalysator
Vægt (metrisk) 0.454 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium perchlorate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: magnesium perchlorate