Få mere at vide
Anhydrodihydroartemisinin, Mikromol™
Beskrivelse
Anhydrodihydroartemisinin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,10-Anhydrodehydroartemisinin |
| CAS | 82596-30-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9,10-Anhydrodehydroartemisinin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H22 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3R,5aS,6R,8aS,12R,12aR)-3,4,5,5a,6,7,8,8a-Octahydro-3,6,9-trimethyl--3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, (+)-9,10-Anhydrodehydroartemisinin, 9,10-Anhydro-10-deoxoartemisinin, 9,10-Anhydrodehydroartemisinin, Anhydrodihydroartemisinin, Anhydrodihydroartemisnin, 3, 2-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, 3,4,5,5a,6,7,8,8a-octahydro-3,6,9-trimethyl-, [3R-(3alpha,5abeta,6beta,8abeta,12beta,12aR*)]-, Artesunate Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O4/c1-9-4-5-11-10(2)8-16-13-15(11)12(9)6-7-14(3,17-13)18-19-15/h8-9,11-13H,4-7H2,1-3H3/t9-,11+,12+,13-,14-,15+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1CC[C@H]2C(=CO[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4)C |
| IUPAC navn | (3R,5aS,6R,8aS,12R,12aR)-3,4,5,5a,6,7,8,8a-Octahydro-3,6,9-trimethyl--3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin |
| Vis mere |