Få mere at vide
Anhydro Galanthamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anhydro Galanthamine |
| CAS | 664995-65-7 |
| Molekylær formel | C17 H19 N O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4aH-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine, 9,10,11,12-tetrahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,8aS)-, (4aS,8aS)-9,10,11,12-Tetrahydro-3-methoxy-11-methyl-4aH-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine, Anhydrogalanthamine, R 116937, Anhydrogalantamine, (4aS,8aS)-9,10,11,12-Tetrahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine, Tetrahydrogalantamine, Didehydrodeoxygalantamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO2/c1-18-10-9-17-8-4-3-5-14(17)20-16-13(19-2)7-6-12(11-18)15(16)17/h3-8,14H,9-11H2,1-2H3/t14-,17-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=CC=C[C@@H]3Oc1c24 |
| IUPAC navn | (1S,12S)-9-methoxy-4-methyl-11-oxa-4-azatetracyclo[8.6.1.01,12.06,17]heptadeca-6(17),7,9,13,15-pentaene |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vægt | 269.1416 |