missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Anhydro Abiraterone, TRC

Artikelnummer. 30338763
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338763 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63791010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Anhydro Abiraterone
CAS 154229-20-6
Molekylær formel C24 H29 N
Mængde 10 mg
Synonym 3-Androsta-3,5,16-trien-17-yl-pyridine, Anhydroabiraterone
InChI formel InChI=1S/C24H29N/c1-23-13-4-3-7-18(23)8-9-19-21-11-10-20(17-6-5-15-25-16-17)24(21,2)14-12-22(19)23/h3,5-8,10,15-16,19,21-22H,4,9,11-14H2,1-2H3/t19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C=CCC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2c5cccnc5
IUPAC navn 3-[(8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-2,7,8,9,11,12,14,15-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 331.49
Formel vægt 331.23
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.