Få mere at vide
Sampling Systems™ Kantet bæger
Artikelnummer. 17982112 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
Artikelnummer. 17982112
Brand: Sampling Systems™ 5065B1002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse kantede bægerbeslag gør det muligt at stille koppen på bestemte steder, mens du bruger TeleScoop.
  • Teleskopprøvetagere bruges ofte til at tage overfladeprøver fra floder, tanke og søer
  • Et bredt udvalg af tilbehør er tilgængeligt for at gøre TeleScoop ideel til de fleste applikationer
  • Tilbehør er udskiftelige og klikker simpelthen på plads
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1 l
Engangs Genanvendelig
Produkttype Vaskeskabelon