Få mere at vide
Anguizole, MedChemExpress
Beskrivelse
Anguizole is a small molecule inhibitor of HCV replication and alters NS4B(acute)s subcellular distribution.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anguizole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 442666-98-0 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H11ClF2N4O2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (122.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(Cl)(C1=CC(C2=CC=CO2)=NC3=CC(C(NCC4=CC=CS4)=O)=NN31)F |
| Vis mere |