Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Vinklet to-halset rundbundet kolbe
Artikelnummer. 10000311
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1000 mL
Oversigt:
Midterhals - NS 24/29, Sidehals - NS 14/23
Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 14/23
Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 19/26
Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 29/32
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt
10000311 100 mL Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 29/32
10070221 500 mL Midterhals - NS 24/29, Sidehals - NS 14/23
10788831 1000 mL Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 14/23
10284571 1000 mL Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 19/26
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10000311 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03214437
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Destillationskolber med vinklet sidehals (20° )
  • Destillationskolber iflg. til DIN 12394 og udover DIN-standard
  • med NS
  • Med vinklet sidehals (20° )
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Oversigt Midterhals - NS 29/32, Sidehals - NS 29/32
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 1
Diameter (metrisk) Udvendig 64 mm