Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Vinklede trehalsede rundbundskolber
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
2000 mL
250 mL
Oversigt:
Midterhals- NS 24/29, Sidehalser - NS 19/26
Midterhals- NS 29/32, Sidehalser - NS 29/32
Midterhals- NS 45/40, Sidehalser - NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12394 og udover DIN-standard
- Med to vinklede sidehalse (20° )
- Med koniske slebne samlinger
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | Midterhals- NS 24/29, Sidehalser - NS 19/26 |
Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
Hals stil | Trehals med to vinklede sidehalse |
nr. pr. pakke | 1 |
Produkttype | Destillationskolbe |
Diameter (metrisk) Udvendig | 85 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente™ Vinklede trehalsede rundbundskolber >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion