Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Vinklede trehalsede rundbundskolber
Artikelnummer. 10200931
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
2000 mL
250 mL
Oversigt:
Midterhals- NS 24/29, Sidehalser - NS 19/26
Midterhals- NS 29/32, Sidehalser - NS 29/32
Midterhals- NS 45/40, Sidehalser - NS 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt unitSize
10200931 2000 mL Midterhals- NS 29/32, Sidehalser - NS 29/32 -
12560207 250 mL Midterhals- NS 24/29, Sidehalser - NS 19/26 Hver
10458402 10,000 mL Midterhals- NS 45/40, Sidehalser - NS 29/32 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10200931 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03314473
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tre-halset destillationskolber med to vinklede sidehalse (20° )
  • Acc. til DIN 12394 og udover DIN-standard
  • Med to vinklede sidehalse (20° )
  • Med koniske slebne samlinger
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Oversigt Midterhals- NS 29/32, Sidehalser - NS 29/32
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Hals stil Trehals med to vinklede sidehalse
nr. pr. pakke 1
Produkttype Destillationskolbe
Diameter (metrisk) Udvendig 166 mm