Få mere at vide
Buerkle™ Spigot Stopcock™ Vinklet
Shop alle Bürkle produkter
:
6 til 8 mm dia.; Flasker med smalle åbninger; 1,905 cm (0,75 tommer) tilslutningsgevind
Beskrivelse
- Tætlukkende for fuldstændig tætning
- Ubesværet at bruge
- Med tilslutningshættemøtrik, garanteret lodret position af hanen
- Trykbestandig op til 2 bar ved °20 C (uden afgangsbeslag og tylle)
- Med udløbsvinkel og drejelig tud, der forhindrer dryp
- Med tilspidset tud til flasker med smalle åbninger med en diameter fra 6 til 8 mm
- Mediekontaktende dele PP, PE og PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | R 0,75 tommer. Tilslutningsgevind, tilslutningshættemøtrik, udløbsvinkel og drejeligt tilspidset μpunkt |
| Materiale | Polypropylen, Polyethylen, PTFE |
| Produkttype | Stophanestuds |
| Sterilitet | Ikke steril |