Få mere at vide
Hettich Lab Technology™ Vinkelrotor til MIKRO 220/220 R, 48 pladser, 2 rækker Artikelnummer.: 10497241
Hettich Lab Technology™ Vinkelrotor til MIKRO 220/220 R, 48 pladser, 2 rækker
Artikelnummer. 10497241
EBA 21 Centrifuge
Til brug med (udstyr):
EBA 21 Centrifuge
Artikelnummer. 10497241
Brand: Hettich Lab Technology™ 1158L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vinkelrotor designet til en lang række applikationer.
  • Vinkelrotor
  • 45° , 48 pladser, 2 rækker
  • Til brug med MIKRO 220 og 220 R Centrifuger
  • MIKRO 220 og 220 R er kraftfulde, kompakte bordcentrifuger til behandling af mikroliterrør på 0,2 til 2,0 ml
  • Ved også at acceptere rotorer til rør op til 50 ml, kan den nedkølede MIKRO 220 R muliggør en lang række applikationer
  • Den nedkølede MIKRO 220 R accepterer også standardrør op til et volumen på 50 ml
  • Takket være dens ydeevne, kapacitet og effektive køling er den MIKRO 220 R er ideel til DNA- og RNA-ekstraktion
Tekniske data
Oversigt Vinkelrotor, 48 pladser, 2 rækker
Type Vinkelrotor
Maks. RCF 21.255 xg (ydre), 18.845 xg (indre)
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Radius (metrisk) 86/97 mm
Maks. Rørlængde 45 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Til brug med (udstyr) EBA 21 Centrifuge
Vinkel 45°
Antal steder 48
Bioindeslutning Ja
Produkttitel
Hettich Lab Technology™ Vinkelrotor til MIKRO 220/220 R, 48 pladser, 2 rækker >