Få mere at vide
MedChemExpress Angiotensinogen (1-14), human
Artikelnummer. 16479558
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16479558 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16479558 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1486
MedChemExpress Angiotensinogen (1-14), human is a fragment of the renin substrate angiotensinogen. Angiotensinogen is naturally occurring substrate for renin and a precursor for all angiotensin peptides.
Tekniske data
Renhed 95.17%
CAS 104180-23-6
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1760.04 g/mol
Produkttype Peptides