Få mere at vide
MedChemExpress Angiotensinogen (1-14), human
Artikelnummer. 16412929
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16412929 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16412929 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1486
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Angiotensinogen (1-14), human is a fragment of the renin substrate angiotensinogen. Angiotensinogen is naturally occurring substrate for renin and a precursor for all angiotensin peptides.
Tekniske data
Renhed 95.17%
CAS 104180-23-6
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1760.04 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.