Få mere at vide
Thermo Scientific™ Angiotensinogen (1-13), Human Artikelnummer.: 15457949
Thermo Scientific™ Angiotensinogen (1-13), Human
Artikelnummer. p-5384506
1 mg, 1mg
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
Artikelnummer. 15457949
Brand: Thermo Scientific™ J66542.M^
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Arter Human
Oprensningsmetode HPLC
Indhold og opbevaring -30°C to -10°C
Format Solid
Molekylvægt (g/mol) 1645.93
Produkttype Angiotensinogen (1-13), human
Mængde 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerU07E020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 Artikelnummer
PartinummerS02B013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 Artikelnummer
For Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ Angiotensinogen (1-13), Human >