Få mere at vide
Angiotensin II Trifluoreddikesyresalt (Human), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Angiotensin II Trifluoroacetic Acid Salt (Human) |
| InChI formel | InChI=1S/C50H71N13O12.C2HF3O2/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66;3-2(4,5)1(6)7/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55);(H,6,7)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41-;/m0./s1 |
| Mængde | 1 mg |