Få mere at vide
MedChemExpress Angiotensin II 5-valine
Artikelnummer. 16451818
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16451818 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16451818 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0108
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress Angiotensin II 5-valine is an agonist of angiotensin receptor.
Tekniske data
Renhed 95.9%
CAS 58-49-1
Indhold og opbevaring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 1032.15 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (96.89 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Valine angiotensin II∣ 5-L-Valine angiotensin II