Få mere at vide
Angiotensin I (human)
Artikelnummer. 15474549
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474549 25 mg 25mg
15454549 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62102.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 484-42-4 | C62H89N17O14 | 1296.50 g/mol
Angiotensin I (menneske) stimulerer frigivelsen af aldosteron, et andet hormon, fra binyrebarken. Det virker som en forløber for angiotensin II. Det fungerer som endogent peptidsubstrat for angiotensinkonverterende enzym (ACE ), forløber for det vasokonstriktor-peptid angiotensin II
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Angiotensin I (menneske) stimulerer frigivelsen af aldosteron, et andet hormon, fra binyrebarken. Det virker som en forløber for angiotensin II. Det fungerer som endogent peptidsubstrat for angiotensinkonverterende enzym (ACE ), forløber for det vasokonstriktor-peptid angiotensin II
Opløselighed
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 484-42-4
Molekylær formel C62H89N17O14
Molekylvægt (g/mol) 1296.50
MDL nummer MFCD00133091
InChI nøgle ORWYRWWVDCYOMK-HBZPZAIKSA-N
Synonym angiotensin i, human angiotensin i, angiotensin i human, 5-ile-angiotensin i, angiotensin i rat, angiotensin i mouse, angiotensin 1 human, angiotensin i human, mouse, rat, pepsitensin, ile5-angiotensin i
PubChem CID 3081372
ChEBI CHEBI:2718
IUPAC navn (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-amino -3-carboxypropanamido]-5-[(diaminomethyliden)amino]pentanamido]-3-methylbutanamido]-3-(4) -hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylpentanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-3-phenylpropanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido]-4-methylpentansyre syre
SMIL CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Angiotensin I (human)
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Soluble to 1mg/ml in water.
Formel vægt 1296.5
Fysisk form Pulver