Få mere at vide
Angiotensin I (human)
Beskrivelse
Angiotensin I (menneske) stimulerer frigivelsen af aldosteron, et andet hormon, fra binyrebarken. Det virker som en forløber for angiotensin II. Det fungerer som endogent peptidsubstrat for angiotensinkonverterende enzym (ACE ), forløber for det vasokonstriktor-peptid angiotensin II
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Angiotensin I (menneske) stimulerer frigivelsen af aldosteron, et andet hormon, fra binyrebarken. Det virker som en forløber for angiotensin II. Det fungerer som endogent peptidsubstrat for angiotensinkonverterende enzym (ACE ), forløber for det vasokonstriktor-peptid angiotensin II
Opløselighed
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Angiotensin I (human) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | Soluble to 1mg/ml in water. |
| Formel vægt | 1296.5 |
| Fysisk form | Pulver |