Få mere at vide
MedChemExpress Angiotensin I (human, mouse, rat)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.81% |
| CAS | 484-42-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 1296.48 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 25 mg/mL (19.28 mM∣Need ultrasonic) |