missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Angiostatin Antibody (MM0094-6F34), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-12042DL594
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Angiostatin Monoclonal antibody specifically detects Angiostatin in Human samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
| Angiostatin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| HAE4 | |
| Human recombinant Angiostatin | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 5340 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 |
| Western Blot | |
| MM0094-6F34 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion