Få mere at vide
Novus Biologicals™ Angiopoietin-2 Antibody (nesvacumab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
1575.00 DKK - 6845.00 DKK
Tekniske data
Antigen Angiopoietin-2
Klon nesvacumab
Applikationer Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30045084
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28364-50ug
50 μg
1575.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30048791
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28364-1mg
1 mg
6845.00 DKK
1mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30047738
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28364-100ug
100 μg
2410.00 DKK
100µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Angiopoietin-2 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Tekniske data
Tekniske data
Angiopoietin-2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Angiogenesis, Cancer
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2a, angiopoietin-2B, angiopoitin 2, Tie2-ligand
ANGPT2
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
nesvacumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
O15123
285
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater