Få mere at vide
Novus Biologicals™ Angiomotin like 1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18562990 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18562990 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18562990 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00154810T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Cardiovascular Biology, Cytoskeleton Markers
Mål Angiomotin like 1
Synonym angiomotin like 1, angiomotin-like protein 1, JEAP, junction-enriched and associated protein
Gen symbol AMOTL1