Få mere at vide
Angelic Acid, TRC
Artikelnummer. 30012754
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30012754 1 g -
30008309 2.5 g 2.5g
30008020 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6377301G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-63-9
Molekylær formel C5 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Synonym 2-Methylisocrotonic acid, cis-2,3-dimethylacrylic acid
IUPAC navn (Z)-2-methylbut-2-enoic acid
SMIL C\C=C(\C)/C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Angelic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3-
Formel vægt 100.0524