Få mere at vide
Novus Biologicals™ ANGEL2 Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18333036 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. 18333036
Brand: Novus Biologicals™ NBP317339PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 90806
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 29 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias angel homolog 2 (Drosophila), KIAA0759LFLJ12793, protein angel homolog 2
Gen symbol ANGEL2
Forskningskategori Cell Biology
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ANGEL2