Beskrivelse
- Komplet med dysedel og bakke til op til 5 mus.
- Yderligere bakker kan købes separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Dyreinhalatoranæstesi |
| Til brug med (udstyr) | NightOWL II |
| Spænding | 230 V |
| Certificeringer | CE |
| Dyr | Mus |
| Type | Anæstesimaskine |
| Farve | Sort |