Få mere at vide
Anemarrhenasaponin I, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481738
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16481738 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16481738 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN4213
MedChemExpress Anemarrhenasaponin I, a traditional Chinese medicine, shows remarkable inhibiting effect on platelet aggregation.
Anemarrhenasaponin I, a traditional Chinese medicine, shows remarkable inhibiting effect on platelet aggregation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anemarrhenasaponin I
CAS 163047-21-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C39H66O14
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.88 mM)
SMIL C[C@@]12[C@]([C@@H](O)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](C(CCC(C)C)(O)O3)C)([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]5([C@](C[C@@H](O[C@@]6([H])[C@@H]([C@H]([C@@H](O)[C@@H](CO)O6)O)O[C@]7([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)CC5)([H])CC4)C)([H])CC1
Molekylvægt (g/mol) 758.93
Formel vægt 758.93
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid