missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Anecortave, TRC

Artikelnummer. 17948604
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17948604 5 mg
17919284 25 mg
17939004 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17948604 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6376405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7753-60-8
Molekylær formel C23 H30 O5
Molekylvægt (g/mol) 386.48
Synonym 21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, 2-((10S,13S,17R)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate, 21-Acetoxypregna-4,9(11)-dien-17α-ol-3,20-dione, Al 3789, Anecortave, Anecortave acetate, NSC 15475, NSC 24345, Retaane
IUPAC navn [2-[(8S,10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Anecortave
Analyt- eller komponentnavne Anecortave
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C23H30O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h7,12,17,19,27H,4-6,8-11,13H2,1-3H3/t17-,19+,21+,22+,23+/m1/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 5 mg
Formel vægt 386.2093
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.