Få mere at vide
Androsteron, LoGiCal
Artikelnummer. 30460648
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460648 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460648 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0323.16
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Androsterone
CAS 53-41-8
Analyt- eller komponentnavne Androsterone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H30 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Androsterone (8CI), 3-Epihydroxyetioallocholan-17-one, Androkinin, Androtin, Atromide ICI, NSC 9898, U 60366, 3alpha-Hydroxy-17-androstanone, 3alpha-Hydroxy-5alpha-androstan-17-one, 3alpha-Hydroxy-5alpha-androstane-17-one, 3alpha-Hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-Androstan-17-one-3alpha-ol, 5alpha-Androstan-3alpha-ol-17-one, 5alpha-Androstane-3alpha-ol-17-one, 5alpha-Androsterone, Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3alpha,5alpha)-
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
IUPAC navn (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 290.44
Mængde 10 mg
Formel vægt 290,2246 g/mol