Få mere at vide
Androsteron, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-60472 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10601545
Brand: Thermo Scientific Acros 204190010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 53-41-8 | C19H30O2 | 290.447 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-41-8
Molekylær formel C19H30O2
Molekylvægt (g/mol) 290.447
InChI nøgle QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Synonym androsterone, androkinine, androtine, 5alpha-androsterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one, atromide ici, 3-epihydroxyetioallocholan-17-one, 3alpha-hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-androstane-3alpha-ol-17-one, cis-androsterone
PubChem CID 5879
ChEBI CHEBI:16032
IUPAC navn (3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
SMIL CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3CCC4=O)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Androsterone
Navn note 97%
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 633
Specifik rotationstilstand + 96.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Specifik rotation +90° to +98° (20°C, 589nm) (c=0.7, ethanol)
Formel vægt 290.44
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Krystaller eller pulver