Få mere at vide
Androstenedione-d3, TRC
Artikelnummer. 30345646
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30345646 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30345646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63755210MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 19-d3-Androstendione
CAS 71995-66-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 2H3 H23 O2
Mængde 10 mg
Synonym Androst-4-ene-3,17-dione-19,19,19-d3 (9CI), 19-D3-Androstendione, Androstenedione-d3, Androst-4-ene-3,17-dione-19,19,19-D3, 4-Androstene-3,17-dione-19,19,19-d3
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@H]23
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S)-13-methyl-10-(trideuteriomethyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvægt (g/mol) 289.43
Formel vægt 289.2121
Procent renhed >95