Få mere at vide
Androstanolone, TRC
Artikelnummer. 30338160
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338160 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30338160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6375405G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 5a-Dihydrotestosterone (DHT)
CAS 521-18-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H30 O2
Mængde 5 g
Synonym 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy- (8CI), (5α,17β)-17-Hydroxyandrostan-3-one, (+)-Androstan-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-3-androstanone, 17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-5α-androstane-3-one, 4,5α-Dihydrotestosterone, 4-Dihydrotestosterone, 5-DHT, 5α,17β-Hydroxyandrostan-3-one, 5α-Androstan-17β-ol-3-one, 5α-Androstanolone, 5α-Dihydrotestosterone, Anaboleen, Anabolex, Andractim, Androlone, Androstan-17β-ol-3-one, Androstanolone, Cristerona MB, DHT, Dihydrotestosterone, LG 152, NSC 10972, Neodrol, Stanaprol, Stanolone, Testosterone, dihydro-
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 290.44
Formel vægt 290.2246
Procent renhed >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.