missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Androstanolone, TRC

Artikelnummer. 30332409
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332409 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30332409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA637540100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5a-Dihydrotestosterone (DHT)
CAS 521-18-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H30 O2
Mængde 100 mg
Synonym 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy- (8CI), (5α,17β)-17-Hydroxyandrostan-3-one, (+)-Androstan-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-3-androstanone, 17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-5α-androstane-3-one, 4,5α-Dihydrotestosterone, 4-Dihydrotestosterone, 5-DHT, 5α,17β-Hydroxyandrostan-3-one, 5α-Androstan-17β-ol-3-one, 5α-Androstanolone, 5α-Dihydrotestosterone, Anaboleen, Anabolex, Andractim, Androlone, Androstan-17β-ol-3-one, Androstanolone, Cristerona MB, DHT, Dihydrotestosterone, LG 152, NSC 10972, Neodrol, Stanaprol, Stanolone, Testosterone, dihydro-
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 290.44
Formel vægt 290.2246
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.