Få mere at vide
Androstanolone Acetate, TRC
Artikelnummer. 30338284
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30338284 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30338284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6376151G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Androstanolone Acetate
CAS 1164-91-6
Molekylær formel C21H32O3
Mængde 1 g
Synonym 5alpha-Dihydrotestosterone Acetate, Androstanolone Acetate, Dihydrotestosterone Acetate, NSC 73107, Stanolone Acetate, 17-O-Acetyldihydrotestosterone, 17beta-Acetoxy-5alpha-androstan-3-one, 17beta-Hydroxy-5alpha-androstan-3-one Acetate, 3-Oxo-5alpha-androstan-17beta-yl Acetate, 5alpha-Androstan-17beta-ol-3-one Acetate
InChI formel InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-19-7-6-17-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)18(16)9-11-21(17,19)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 332.48
Formel vægt 332.2351